Documenti fondamentali
DWK115300100-B
Wheaton® Microliter Vial
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
conical polypropylene vial
Confezionamento
pkg of 1 packs
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 11-5300-100-B
Capacità
300 μL
Applicazioni
Chromatography
Caratteristiche e vantaggi
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)