Documenti fondamentali
D91055
Sigma-Aldrich
Diethylbenzene
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H4(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.22
Beilstein:
1903396
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
~4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.99 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Stato
liquid
Limite di esplosione
5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
180-182 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(CC)cc1.CCc2cccc(CC)c2.CCc3ccccc3CC
InChI
1S/3C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3*5-8H,3-4H2,1-2H3
WFPVGKJITDSUFW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Diethylbenzene (DEB) can be used to synthesize divinylbenzene (DVB) by dehydrogenation reaction. DVB is used in the production of crosslinked polystyrene. DEB can be also employed as low temperature heat transfer fluid with biphenyls.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Gas chromatographic detection of impurities in commercial divinylbenzene
Hannah RE, et al.
Analytical Chemistry, 39(3), 358-360 (1967)
Characteristic properties of a locally produced paraffinic oil and its suitability as a heat-transfer fluid
Oyekunle LO and Susu AA
Petroleum Science and Technology, 23(11-12), 1499-1509 (2005)