D217700
1,4-Dithiane
97%
Sinonimo/i:
(4-Nitrophenyl)acetylene, (4-Nitrophenyl)ethyne, (p-Nitrophenyl)acetylene, 1,4-Dithiacyclohexane, 1-Nitro-4-ethynylbenzene
Saggio
97%
P. eboll.
200 °C (lit.)
Punto di fusione
107-113 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CSCCS1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
LOZWAPSEEHRYPG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?