Documenti fondamentali
D103004
Sigma-Aldrich
1,2-Diformylhydrazine
97%
About This Item
Formula condensata:
HCONHNHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)NNC([H])=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)
POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B M Nagabhushana et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 299-303 (2002-07-12)
The bidentate ligand diformylhydrazine (OHC-HN-NH-CHO), DFH, combines with iron(II) and iron(III) in alkaline media in the pH range 7.3-9.3 to form an intensely colored red-purple iron(III) complex with an absorption maximum at 470 nm. Beer's law is obeyed for iron