Documenti fondamentali
CLS710225
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7102
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
Caratteristiche
graduation
Produttore/marchio commerciale
Corning 7102-25
Campo di misura del volume
25.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Lunghezza
460 mm
Capacità
25.0 mL
Colore
blue
Descrizione generale
Have larger tip openings for faster delivery.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)