BR114740
BRAND® Sedimentation tube
conical bottom
Sinonimo/i:
Sedimentation tubes, Tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 2000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114740
diam. × lung.
16 mm × 105 mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114740-2000EA | 4061831852141 |