Documenti fondamentali
CLS71022
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7102
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
Materiali
glass
Caratteristiche
graduation
Produttore/marchio commerciale
Corning 7102-2
Campo di misura del volume
2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Lunghezza
333 mm
Capacità
2.0 mL
Colore
orange
Descrizione generale
Have larger tip openings for faster delivery.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)