CLS71021X
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
black, volume 0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7102
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7102-1X
Campo di misura del volume
0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
Lunghezza
318 mm
Capacità
0.5 mL
Colore
black
Categorie correlate
Descrizione generale
Have larger tip openings for faster delivery.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)