Documenti fondamentali
CLS70795N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 5.0 mL
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Confezionamento
pack of 240 ea
case of 960 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7079-5N
Campo di misura del volume
5.0 mL
Capacità
5.0 mL
Misura puntale
, Narrow
Caratteristiche e vantaggi
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)