CLS70100250
Pyrex® VISTA™ flat-bottom boiling flask
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
boiling flask, bottom flask, flat flask, Corning® 70100
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Giunto
joint ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard taper joint
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 70100-250
Capacità
250 mL
Dimens. collo
(1)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)