CLS6302500
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
Sinonimo/i:
Corning® 6302
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Dimensione tappo
GP-6
Misura tappo a cono
27
Produttore/marchio commerciale
Corning 6302-500
Lunghezza
385 mm
Diametro corpo
98 mm
Descrizione generale
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6302500-1EA | 4061825883410 |