CLS6220150
Pyrex® powder funnel
Sinonimo/i:
Corning® 6220
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Corning 6220-150
Lungh. stelo × D.E.
35 mm × 30 mm
D.I. sommità
150 mm
Descrizione generale
Short stem.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6220150-12EA | 4061831702286 |
CLS6220150-1EA | |
CLS6220150-6EA | 4061831675184 |