CLS5640100
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
13
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5640-100
tol. measuring range
0.08 mL
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)