Documenti fondamentali
CLS56312
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 2 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
8
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5631-2
tol. measuring range
0.015 mL
Capacità
2 mL
Descrizione generale
Calibrated to Class A tolerance and individually serialized and supplied with at Certificate of Identification and Capacity. Hexagonal base.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)