Documenti fondamentali
CLS53412L
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
Misura tappo a cono
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Rubber stopper
Confezionamento
pack of 1
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5341-2L
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)