Documenti fondamentali
CLS4965A500
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4965A-500
Capacità
500 mL
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS4965A500-1EA4061825882765