Documenti fondamentali
CLS49501L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom, Corning® 4950
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
joint ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard taper joint
Confezionamento
pack of 1
case of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 4950-1L
Capacità
1,000 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)