Documenti fondamentali
CLS3740XL
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 500 mL , to top of siphon
Sinonimo/i:
Corning® 3740
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
female joint ST/NS71/60
male joint ST/NS29/42
Produttore/marchio commerciale
Corning 3740-XL
Altezza
130 mm
Capacità
500 mL , to top of siphon
Camera: diam. int. × alt.
64 mm × 220 mm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)