Documenti fondamentali
CLS31770500EC
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
Corning® 31770
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Caratteristiche
cap
fritted
Confezionamento
case of 1 ea
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 31770-500EC
Capacità
500 mL
diam. × alt.
63 mm × 290 mm
Dimensione pori
170-220 μm porosity
40-60 μm porosity (coarse)
coarse (extra)
Descrizione generale
12mm diameter fritted cylinder.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)