Documenti fondamentali
CLS30022L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3002
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
subdivision 20.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3002-2L
tol. measuring range
6.0 mL
Volume
2,000 mL
Descrizione generale
Calibrated "to contain".
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)