CLS2480200
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
Sinonimo/i:
laboratory condenser
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/38
Produttore/marchio commerciale
Corning 2480-200
Lunghezza camicia
200 mm
Descrizione generale
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)