CLS2400200
Pyrex® Liebig condenser with top and bottom joints
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
Sinonimo/i:
Corning® 2400
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/38
Produttore/marchio commerciale
Corning 2400-200
Disponibilità
not available in EU (Not available in EU countries)
Lunghezza camicia
200 mm
Descrizione generale
With drip-tip. Large-capacity water jacket cools efficiently.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)