Documenti fondamentali
CLS210510
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinonimo/i:
burettes, glass burettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 0.05 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2105-10
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Volume
10 mL
Descrizione generale
Corning® 2105
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)