CLS139545HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, red, GL 45 solid top, with PTFE faced silicone liner
Sinonimo/i:
Corning screw cap
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PBT
Produttore/marchio commerciale
Corning 1395-45HTC
Colore
red
Raccordi
GL 45 solid top
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)