Documenti fondamentali
CF0037
Sigma-Aldrich
Pentafluoroethyl azide
0.15 M in THF
Sinonimo/i:
1-​Azido-​1,​1,​2,​2,​2-​pentafluoro-ethane, Azidopentafluoroethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2F5N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.03
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.06
Livello qualitativo
Concentrazione
0.15 M in THF
Stringa SMILE
FC(N=[N+]=[N-])(C(F)(F)F)F
InChI
1S/C2F5N3/c3-1(4,5)2(6,7)9-10-8
YMKCLASCLZKEFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Pentafluoroethyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)