Documenti fondamentali
CAD7922
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 18G, L × diam. 1 in. × 2.25 mm , ball
About This Item
Codice UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Misura
18G
Confezionamento
pkg of 12 ea
L × diam.
1 in. × 2.25 mm , ball
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CAD7922-12EA4061832518183