CAD7901
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 22G, L × diam. 1 in. × 1.25 mm , ball
About This Item
Codice UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Misura
22G
Confezionamento
pkg of 12 ea
L × diam.
1 in. × 1.25 mm , ball
Caratteristiche e vantaggi
- Fixed shape from stainless steel tubing
- Stainless steel balls
- Can be cleaned and reused as needed
- Non-sterile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)