Key Documents
C62603
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-pentanone
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
Methyl 3-chloropropyl ketone
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.58
Beilstein:
1098490
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
85%
Forma fisica
liquid
Impurezze
1-2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
71-72 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3