C204
Calmagite
metal indicator
Sinonimo/i:
1-(1-Hydroxy-4-methyl-2-phenylazo)-2-naphthol-4-sulfonic acid, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)naphthalene-1-sulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Calmagite, indicator grade
Grado
indicator grade
Forma fisica
powder and chunks
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
330 °C (lit.)
λmax
602 nm
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(c1)N=Nc2c(O)cc(c3ccccc23)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O5S/c1-10-6-7-14(20)13(8-10)18-19-17-12-5-3-2-4-11(12)16(9-15(17)21)25(22,23)24/h2-9,20-21H,1H3,(H,22,23,24)
VBRNLOQCBCPPHL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MPL(4352)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3