C109207
1,5-Cyclooctadiene
contains 50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol, 99%
Sinonimo/i:
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
431 °F
contiene
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol as stabilizer
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. eboll.
149-150 °C (lit.)
Punto di fusione
−69 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Bis(Aluminyl)Magnesium: A Source of Nucleophilic or Radical Aluminium-Centred Reactivity.: Investigates 1,5-Cyclooctadiene′s ability to stabilize reactive intermediates in metal complexes, which is crucial for developing new pharmaceutical agents and enhancing ligand efficiency in transition metal catalysis (Griffin et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup