BR708012
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, capacity 5, 10 mL, fine tip
, L 105 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene cap
Caratteristiche
Organic
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708012
Lunghezza
105 mm
Capacità
5, 10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Without recirculation valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)