Documenti fondamentali
BR6730
Discharge valve for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum), valve marking with "ORG"
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
(PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 6730
Confezionamento
1 ea of
Capacità
25, 50 and 100 mL
Descrizione generale
Discharge Valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)