BR37482
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 10 mL, joint: 10/19, polypropylene stopper
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
Caratteristiche
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37482
Capacità
10 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR37482-2EA | 4061831856194 |