BR143854
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 500 mL, GL 25 narrow neck
Sinonimo/i:
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL 25)
Caratteristiche
label no label
vented
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 143854
Capacità
500 mL
diam. × alt.
76 mm × 189 mm
Raccordi
GL 25 narrow neck
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR143854-1EA | 4061831853445 |