BR130970
BRAND® storage bottle
size 5 L, wide neck
Sinonimo/i:
Bottles, Storage Bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Giunto
joint threaded neck
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 130970
diam. × alt.
165 mm × 320 mm
Misura
5 L
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR130970-1EA | 4061831863864 |