BR114866
BRAND® storage box
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
Sinonimo/i:
Accessories, Cryogenic Tubes, Sample Storage, Storing box, Tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114866
Misura
132x132x52 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For cryogenic tubes.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)