Key Documents
R0763
Sigma-Aldrich
CryoBox Nalgene®
5 × 5 array for 1.2 and 2.0 mL vials
Sinonimo/i:
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Codice UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.22
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
Holds 25 x 1.2 -2.0 mL vials
Confezionamento
pack of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5025-0505
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
3 in. × 3 in. × 2 in.
Misura
76x76x51 mm
Descrizione generale
Per la conservazione a temperatura ultra-bassa di fiale criogeniche in freezer meccanici o ad azoto liquido. Intervallo di temperature utilizzabili: −da 196 a +121 °C. I numeri impressi sul sistema con griglia nella scatola corrispondono ai numeri stampati sul coperchio. Il coperchio è fissato nella scatola quindi le scritte corrispondono sempre. È possibile scrivere a pennarello sulle scatole.
Note legali
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries