BML00217
4-Iodo-3-methylpyrazole
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC1=NNC=C1I
InChI
1S/C4H5IN2/c1-3-4(5)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SHDMYGCRVXWTGR-UHFFFAOYSA-N