BAH377740000
Stirring bar retriever
white PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Sinonimo/i:
Stirring bar retriever
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
white PTFE (flexible)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H37774-0000
diam. × lung.
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Categorie correlate
Descrizione generale
Flexible PTFE rod with a powerful Alnico PTFE-coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.
Caratteristiche e vantaggi
- Flexible white rod is 33cm (13") long
- Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)