B90203
Butylbenzene
≥99%
Sinonimo/i:
1-Phenylbutane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.03 mmHg ( 23 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
774 °F
Limite di esplosione
5.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
183 °C (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B90203-25ML | 4061833443484 |
B90203-500ML | 4061833443491 |
B90203-10L | |
B90203-100ML | 4061833443477 |