B7252
1-Bromo-2-naphthoic acid
≥98%
Sinonimo/i:
1-Bromo-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
VUVIRKAVBZITDO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in synthesis of:
- Binaphthyl-based amino acids and amino alcohols via domino coupling reactions and lactam ring opening of intermediates
- Benzimidazoles and benzimidazolequinone derivatives via cyclocondensation
- Axially chiral biaryls via Suzuki-Miyaura reactions
- Aryl ring-fused benzimidazolequinones via radical cyclization
- Probes for human cytochrome P450 enzymes
- Phananthridinone derivatives via domino coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?