ALD00508
Yu Fluorination Ligand
≥95%
Sinonimo/i:
2,5,6,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Stringa SMILE
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C(C)=CC(C)=C3
InChI
1S/C16H19NO/c1-9-7-10(2)15-12(4)13-6-5-11(3)18-16(13)17-14(15)8-9/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3
LOKRNFHHPZEJLL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)