ALD00422
2-Formylphenyl sulfofluoridate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Fp: >230°F
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5086
Densità
1.4545 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=S(OC1=C(C=O)C=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(10,11)12-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
SUOCJDDQQKVIKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)