Key Documents
ALD00412
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(fluorosulfonyloxy)benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9FO5S
Peso molecolare:
248.23
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
Fp: >230°F
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479
Densità
1.340 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=S(OC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C9H9FO5S/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)15-16(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3
WSJHOCQDJHFOCL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperatre and are not air sensitive.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)