ALD00104
Methyl 1,2,3-triazine-4-carboxylate
Sinonimo/i:
1,2,3-Triazine-4-carboxylic acid, methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC)C1=CC=NN=N1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-3-6-8-7-4/h2-3H,1H3
BYTPHJAFXFEZLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3