Documenti fondamentali
ALD00094
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
Sinonimo/i:
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7FO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.5038
Densità
1.3071 at 25 °C
Stringa SMILE
FS(C1=CC(OC)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
RGVNAVGZAZZJBS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)