A71751
3-Aminophenylboronic acid hemisulfate salt
≥95%
Sinonimo/i:
(3-Aminophenyl)boric acid hemisulfate, (3-aminophenyl)-boronic acid sulfate (2:1), (m-Aminophenyl)boronic acid hemisulfate, 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, Bis[3-dihydroxyboranyl)benzenaminium] sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1cccc(c1)B(O)O.Nc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/2C6H8BNO2.H2O4S/c2*8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;1-5(2,3)4/h2*1-4,9-10H,8H2;(H2,1,2,3,4)
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Phenylboronic acid-functionalized inverse opal hydrogels within microfluidic flow cells for glucose sensing.
- Phenylboronic acid-salicylhydroxamic acid-derived complexing reagent for protein immobilization on chromatographic support.
It can also be used in the preparation of phenylboronic acid (PBA) monolayer-modified Au electrode for the voltammetric sensing of uridine and cytidine.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?