Documenti fondamentali
A6250
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-bromo-7-nitroindoline
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
≥98%
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCc2cc(Br)cc(c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9BrN2O3/c1-6(14)12-3-2-7-4-8(11)5-9(10(7)12)13(15)16/h4-5H,2-3H2,1H3
RCELVCGNAKOBPO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)