A37200
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
98%
Sinonimo/i:
2,2-Diethoxyethylamine
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
162-163 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(CN)OCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3
HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?