Documenti fondamentali
96019
Sigma-Aldrich
Z-D-Lys(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Cbz-Nε-Boc-D-Lysine, Nα-Z-Nε-Boc-D-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.44
Beilstein:
5310107
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-17(24)20-12-8-7-11-15(16(22)23)21-18(25)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m1/s1
DYSBKEOCHROEGX-OAHLLOKOSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)